Drukuj
Pokrowce niskotemperaturowe
Dostawca: OHAUS
30400179 30400180 30400181
OHAU30400179EA 530 PLN
OHAU30400179 OHAU30400180 OHAU30400181
Pokrowce niskotemperaturowe
Bloki grzewcze Bloki - akcesoria
Plexiglass cover reduces air flow for additional temperature stability in low temperature applications.
  • Two sides are open 6,4 mm