Drukuj
Siarczan ceru(IV) tetrahydrat, EMSURE® for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Cerium disulphate tetrahydrate, Ceric sulphate tetrahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02274.0025 1.02274.0100 1.02274.0250
1.02274.0025EA 420 PLN
1.02274.0025 1.02274.0100 1.02274.0250
Siarczan ceru(IV) tetrahydrat, EMSURE® for analysis, Supelco®
Siarczan ceru(IV) tetrahydrat
Formuła: Ce(SO₄)₂·4H₂O
MW: 404.3 g/mol
Temp. topnienia: 180…200 °C
Gęstość: 3.91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149427
Numer CAS: 10294-42-5
Numer WE (dawny EINECS): 237-029-5
Jednostka: 3260
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 12,02036
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 38 g/l (50 °C)
Melting Point 180 - 200 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 404.30 g/mol
Bulk Density 650 - 850 kg/m3
Density 5.02 g/cm3 (20 °C)
pH 1.6 (10 g/l, H2O, 20 °C)