Cerium(IV) sulphate hydrate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10142.0B
A10142.18
A10142.30
A10142.99
A10142.0BEA
6370
PLN
A10142.0B
A10142.18
A10142.30
A10142.99
Cerium(IV) sulphate hydrate ≥98%
Cerium(IV) sulphate hydrate
Purity: 98%
CAS No.: 95838-16-7
Molecular Formula: Ce(SO4)2.xH2O
Formula Weight: 332.24(anhy)
Melting Point: 195° dec.
Merck Reference: 14,1990
MDL No.: MFCD00149427
Formuła:
CeO₈S₂·H₂O MW: 332.24 g/mol (anhy) Temp. topnienia: 195 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 3.01 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149427 Numer CAS: 95838-16-7 Numer WE (dawny EINECS): 237-029-5 |