Siarczan ceru(IV) tetrahydrat 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
199131000
199135000
199130025
ACRO199131000EA
960
PLN
ACRO199131000
ACRO199135000
ACRO199130025
Siarczan ceru(IV) tetrahydrat 98+%
Siarczan ceru(IV) tetrahydrat
Formuła:
Ce(SO₄)₂·4H₂O Temp. topnienia: 180 - 200 °C Gęstość: 3,91 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149427 Numer CAS: 10294-42-5 Numer WE (dawny EINECS): 237-029-5 Jednostka: 3260 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 12,02036 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Bright yellow Powder |
Titration Iodometric | ≥98.0 % |
Chloride (Cl) | ≤100 ppm |
Copper (Cu) | ≤30 ppm |
Iron (Fe) | ≤150 ppm |
Lead (Pb) | ≤30 ppm |
Nickel (Ni) | ≤30 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤30 ppm |
Insoluble matter | ≤0.1 % (in H2SO4) |
Subst not pptd by NH4OH | ≤0.3 % |