Drukuj
Terbium trinitrate hexahydrate 99.99+% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Terbium trinitrate 6-hydrate, Terbium(III) nitrate hexahydrate, Terbium(III) nitrate hexahydrate (1:3:6), Terbium (III) nitrate 6-hydrate, Terbium (III) nitrate hexahydrate
295790020 295790100
ACRO295790020EA 312 PLN
ACRO295790020 ACRO295790100
Terbium trinitrate hexahydrate 99.99+% (trace metals basis)
Terbium trinitrate hexahydrate
Formuła: N₃O₉Tb·6H₂O
MW: 453.03
Temp. topnienia: 89.3 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149868
Numer CAS: 13451-19-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-138-7
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Granular powder
Assay ≥99.99 % (TREO base)
Total conc. of imp.as REO ≤0.01 %