Terbium(III) nitrate hydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Terbium(3+) nitrate hydrate (1:3:1)
Packaged under argon.
74103.06
74103.14
74103.06EA
715
PLN
74103.06
74103.14
Terbium(III) nitrate hydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Terbium(III) nitrate hydrate
Purity: 99.9%
CAS No.: 94219-56-4
Molecular Formula: Tb(NO3)3.xH2O
Formula Weight: 344.94(anhy)
Physical Form: Wet Crystalline Aggregates, Packaged under argon
Appearance: White
Merck Reference: 14,9157
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00011257
Formuła:
Tb(NO₃)₃·xH₂O MW: 344.94 g/mol (anhy) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011257 Numer CAS: 94219-56-4 Numer WE (dawny EINECS): 233-138-7 Jednostka: 1477 ADR: 5.1 III Klasyfikacja Merck : 14,9157 |