Drukuj
azotan samaru (III) heksahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Samarium (III) nitrate hexahydrate, Samarium(III) nitrate hydrate
518247-25G 518247-5G
SIAL518247-25GEA 1020 PLN
SIAL518247-25G SIAL518247-5G
azotan samaru (III) heksahydrat, Sigma-Aldrich®
azotan samaru (III) heksahydrat
Formuła: N₃O₉Sm·6H₂O
MW: 444.47 g/mol
Temp. topnienia: 78
Gęstość: 2.37 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149857
Numer CAS: 13759-83-6
Numer WE (dawny EINECS): 233-798-6
Jednostka: 1477
ADR: 5.1 III