azotan samaru (III) heksahydrat ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 13759-83-6
Molecular Formula: Sm(NO3)3.6H2O
Formula Weight: 444.45 (336.36anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.375
Appearance: Pale yellow
Odour: Odourless
pH: ca. 3
Melting Point: 78-79°
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00149857
Formuła:
N₃O₉Sm·6H₂O Temp. topnienia: 78…79 °C Gęstość: 2,375 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149857 Numer CAS: 13759-83-6 Numer WE (dawny EINECS): 233-798-6 Jednostka: 1477 ADR: 5.1,III |