azotan samaru (III) heksahydrat ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Samarium (III) nitrate hexahydrate, Samarium(III) nitrate hydrate
11224.06
11224.14
11224.22
11224.06EA
395
PLN
11224.06
11224.14
11224.22
azotan samaru (III) heksahydrat ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
azotan samaru (III) heksahydrat
Purity: 99.99%
CAS No.: 13759-83-6
Molecular Formula: Sm(NO3)3.xH2O (x≈6)
Formula Weight: 336.36(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 2.375
Appearance: Pale yellow
Odour: Odourless
pH: ca. 3
Melting Point: 78-79°
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00149857
Formuła:
N₃O₉Sm·6H₂O MW: 444.47 g/mol Temp. topnienia: 78…79 °C Gęstość: 2.375 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149857 Numer CAS: 13759-83-6 Numer WE (dawny EINECS): 233-798-6 Jednostka: 1477 ADR: 5.1 III |