Drukuj
triazotan (V) neodymu (III) heksahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
289175-100G 289175-25G
SIAL289175-100GEA 864 PLN
SIAL289175-100G SIAL289175-25G
triazotan (V) neodymu (III) heksahydrat, Sigma-Aldrich®
triazotan (V) neodymu (III) heksahydrat
Formuła: N₃NdO₉·6H₂O
Temp. topnienia: ∼74 °C
Gęstość: 2,265 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00149799
Numer CAS: 16454-60-7
Numer WE (dawny EINECS): 233-153-9
Jednostka: 1477
ADR: 5.1,III