Drukuj
azotan lantanu (III) heksahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
331937-100G 331937-500G 331937-5G
SIAL331937-100GEA 1210 PLN
SIAL331937-100G SIAL331937-500G SIAL331937-5G
azotan lantanu (III) heksahydrat, Sigma-Aldrich®
azotan lantanu (III) heksahydrat
Formuła: La(NO₃)₃·6H₂O
MW: 433.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 126
Temp. topnienia: 65…67 °C
Gęstość: 2.347 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149751
Numer CAS: 10277-43-7
Numer WE (dawny EINECS): 233-238-0
Jednostka: 1477
ADR: 5.1 III
Klasyfikacja Merck : 14,05363