Drukuj
azotan lantanu (III) heksahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
203548-100G 203548-25G 203548-500G
SIAL203548-100GEA 1390 PLN
SIAL203548-100G SIAL203548-25G SIAL203548-500G
azotan lantanu (III) heksahydrat, Sigma-Aldrich®
azotan lantanu (III) heksahydrat
Formuła: La(NO₃)₃·6H₂O
Temp. Wrzenia: 126 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 65…67 °C
Gęstość: 2,347 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149751
Numer CAS: 10277-43-7
Numer WE (dawny EINECS): 233-238-0
Jednostka: 1477
ADR: 5.1,III
Klasyfikacja Merck : 14,05363