Drukuj
Triazotan holmu pentahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
325732-10G 325732-50G
SIAL325732-10GEA 859 PLN
SIAL325732-10G SIAL325732-50G
Triazotan holmu pentahydrat, Sigma-Aldrich®
Triazotan holmu pentahydrat
Formuła: HoN₃O₉·5H₂O
MW: 441.02 g/mol
Temp. topnienia: 83.74…84.62 °C
Numer MDL: MFCD00149737
Numer CAS: 14483-18-2
Numer WE (dawny EINECS): 233-438-8
Jednostka: 1477
ADR: 5.1 III