Triazotan holmu pentahydrat ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
14588.09
14588.18
14588.09EA
907
PLN
14588.09
14588.18
Triazotan holmu pentahydrat ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Triazotan holmu pentahydrat
Purity: 99.9%
CAS No.: 14483-18-2
Molecular Formula: Ho(NO3)3.5H2O
Formula Weight: 441.02 (350.94anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00149737
Formuła:
HoN₃O₉·5H₂O MW: 441.02 g/mol Temp. topnienia: 83.74…84.62 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149737 Numer CAS: 14483-18-2 Numer WE (dawny EINECS): 233-438-8 Jednostka: 1477 ADR: 5.1 III |