Drukuj
Triazotan erbu pentahydrat 99.9% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
315140250 315141000
ACRO315140250EA 544 PLN
ACRO315140250 ACRO315141000
Triazotan erbu pentahydrat 99.9% (trace metals basis)
Triazotan erbu pentahydrat
Formuła: ErN₃O₉·5H₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149691
Numer CAS: 10031-51-3
Numer WE (dawny EINECS): 233-436-7
Jednostka: 1477
ADR: 5.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Pink Crystalline powder or crystals
Assay 33 to 39 % (Er)
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %