Drukuj
Cerium(III) nitrate hydrate ≥99.998% (metals basis), REacton®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
43181.22 43181.14
43181.22EA 4300 PLN
43181.22 43181.14
Cerium(III) nitrate hydrate ≥99.998% (metals basis), REacton®
Cerium(III) nitrate hydrate
Purity: 99.998% Molecular Formula: Ce(NO3)3.xH2O (x~6-7) Formula Weight: 326.13(anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Odour: Acidic Merck Reference: 14,2000 UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00010926
Formuła: Ce(NO₃)₃·xH₂O
Temp. Wrzenia: 200 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 39 °C
Gęstość: 2,377 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010926
Numer CAS: 10108-73-3
Numer WE (dawny EINECS): 233-297-2
Jednostka: 1477
ADR: 5.1,III
Klasyfikacja Merck : 14,2000