Ytterbium(III) chloride hydrate ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 19423-87-1
Molecular Formula: YbCl3.xH2O (x~6)
Formula Weight: 279.40(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 2.58
Appearance: Green
Odour: Odourless
Melting Point: 150-155°
Merck Reference: 14,10105
MDL No.: MFCD00149885
Formuła:
Cl₃Yb·H₂O Temp. topnienia: 150…155 °C Gęstość: 2,58 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149885 Numer CAS: 19423-87-1 Numer WE (dawny EINECS): 233-800-5 Klasyfikacja Merck : 14,10105 |