Drukuj
Ytterbium(III) chloride hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
337927-10G 337927-50G
SIAL337927-10GEA 264 PLN
SIAL337927-10G SIAL337927-50G
Ytterbium(III) chloride hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Ytterbium(III) chloride hexahydrate
Formuła: Cl₃Yb·6H₂O
MW: 387.49 g/mol
Temp. topnienia: 154
Gęstość: 2.57 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00149885
Numer CAS: 10035-01-5
Numer WE (dawny EINECS): 233-800-5