Drukuj
Trichlorek samaru heksahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Samarium(III) chloride hexahydrate, Samarium trichloride hexahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
248800-10G 248800-50G
SIAL248800-10GEA 0 PLN
SIAL248800-10G SIAL248800-50G
Trichlorek samaru heksahydrat, Sigma-Aldrich®
Trichlorek samaru heksahydrat
Formuła: Cl₃Sm·6H₂O
MW: 364.81 g/mol
Gęstość: 2.383 g/cm³ (25 °C)
Numer MDL: MFCD00011235
Numer CAS: 13465-55-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-797-0