Trichlorek samaru, hydrate ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Samarium (III) chloride
11232.06
11232.14
11232.22
11232.06EA
392
PLN
11232.06
11232.14
11232.22
Trichlorek samaru, hydrate ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Trichlorek samaru
Purity: 99.99%
CAS No.: 10361-82-7
Molecular Formula: SmCl3.xH2O
Formula Weight: 256.71(anhy)
Physical Form: Wet Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,8347
MDL No.: MFCD00011235
Formuła:
Cl₃Sm·xH₂O MW: 256.71 g/mol (anhy) Temp. topnienia: 110 °C (-5H₂O) Gęstość: 2.383 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011235 Numer CAS: 10361-82-7 Numer WE (dawny EINECS): 233-797-0 Klasyfikacja Merck : 14,8347 |