Trichlorek gadolinu heksahydrat ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 13450-84-5
Molecular Formula: GdCl3.6H2O
Formula Weight: 371.70 (263.61anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 2.424
Appearance: White
Odour: Characteristic
Merck Reference: 14,4326
MDL No.: MFCD00149732
Formuła:
Cl₃Gd·6H₂O Gęstość: 2,424 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149732 Numer CAS: 13450-84-5 Numer WE (dawny EINECS): 233-386-6 Klasyfikacja Merck : 14,4326 |