Drukuj
Chlorek europu(III) heksahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
203254-1G 203254-25G 203254-5G
SIAL203254-1GEA 364 PLN
SIAL203254-1G SIAL203254-25G SIAL203254-5G
Chlorek europu(III) heksahydrat, Sigma-Aldrich®
Chlorek europu(III) heksahydrat
Formuła: Cl₃Eu·6H₂O
Temp. topnienia: 158 °C
Gęstość: 4,89 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00149701
Numer CAS: 13759-92-7
Numer WE (dawny EINECS): 233-040-4