Drukuj
Chlorek europu(III) heksahydrat 99.9% (trace metals basis) -10 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Europium(III) chloride hydrate, Europium trichloride hexahydrate
199600050 199600250
ACRO199600050EA 726 PLN
ACRO199600050 ACRO199600250
Chlorek europu(III) heksahydrat 99.9% (trace metals basis) -10 mesh
Chlorek europu(III) heksahydrat
Formuła: Cl₃Eu·6H₂O
MW: 366.41 g/mol
Temp. topnienia: 850 °C
Gęstość: 4.89 g/cm³
Numer MDL: MFCD00149701
Numer CAS: 13759-92-7
Numer WE (dawny EINECS): 233-040-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystals
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %