Drukuj
Chlorek europu(III) heksahydrat 99.99% Trace metals basis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Europium(III) chloride hydrate, Europium trichloride hexahydrate
193010050 193010010 193010250
ACRO193010050EA 860 PLN
ACRO193010050 ACRO193010010 ACRO193010250
Chlorek europu(III) heksahydrat 99.99% Trace metals basis
Chlorek europu(III) heksahydrat
Formuła: Cl₃Eu·6H₂O
MW: 366.41 g/mol
Temp. topnienia: 850 °C
Gęstość: 4.89 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149701
Numer CAS: 13759-92-7
Numer WE (dawny EINECS): 233-040-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric 39.0 to 42.5 % (Eu)
Total conc. of imp.as REO ≤0.01 %