Drukuj
Trichlorek erbu hydrat ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
11305.14 11305.22
11305.14EA 1810 PLN
11305.14 11305.22
Trichlorek erbu hydrat ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Trichlorek erbu hydrat
Purity: 99.99% CAS No.: 19423-85-9 Molecular Formula: ErCl3.xH2O Formula Weight: 273.62(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00010989
Formuła: Cl₃Er·H₂O
MW: 291.63 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010989
Numer CAS: 19423-85-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-385-0