Drukuj
trichlorek ceru heptahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Cerous chloride heptahydrate, Cerium (III) chloride heptahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
228931-100G 228931-25G 228931-500G
SIAL228931-100GEA 646 PLN
SIAL228931-100G SIAL228931-25G SIAL228931-500G
trichlorek ceru heptahydrat, Sigma-Aldrich®
trichlorek ceru heptahydrat
Formuła: CeCl₃·7H₂O
MW: 372.58 g/mol
Temp. topnienia: 848
Gęstość: 3.97 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00149634
Numer CAS: 18618-55-8
Numer WE (dawny EINECS): 232-227-8
Klasyfikacja Merck : 12,02041