Drukuj
trichlorek ceru heptahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
202983-10G 202983-100G
SIAL202983-10GEA 763 PLN
SIAL202983-10G SIAL202983-100G
trichlorek ceru heptahydrat, Sigma-Aldrich®
trichlorek ceru heptahydrat
Formuła: CeCl₃·7H₂O
Temp. topnienia: 848 °C
Gęstość: 3,97 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00149634
Numer CAS: 18618-55-8
Numer WE (dawny EINECS): 232-227-8
Klasyfikacja Merck : 12,02041