trichlorek ceru heptahydrat ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Cerous chloride heptahydrate, Cerium (III) chloride heptahydrate
A12947.0B
A12947.18
A12947.30
A12947.0BEA
3410
PLN
A12947.0B
A12947.18
A12947.30
trichlorek ceru heptahydrat ≥99%
trichlorek ceru heptahydrat
Purity: 99%
CAS No.: 18618-55-8
Molecular Formula: CeCl3.7H2O
Formula Weight: 372.60 (246.48anhy)
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,1997
MDL No.: MFCD00149634
Formuła:
CeCl₃·7H₂O MW: 372.58 g/mol Temp. topnienia: 848 Gęstość: 3.97 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149634 Numer CAS: 18618-55-8 Numer WE (dawny EINECS): 606-073-0 Klasyfikacja Merck : 12,02041 |