Drukuj
trichlorek ceru heptahydrat 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
211821000 211825000 211820250
ACRO211821000EA 504 PLN
ACRO211821000 ACRO211825000 ACRO211820250
trichlorek ceru heptahydrat 99%
trichlorek ceru heptahydrat
Formuła: CeCl₃·7H₂O
Temp. topnienia: 848 °C
Gęstość: 3,97 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149634
Numer CAS: 18618-55-8
Numer WE (dawny EINECS): 232-227-8
Jednostka: 1759
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 12,02041
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥98.5 %