Holmium tribromide hydrate ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
13203.09
13203.18
13203.09EA
498
PLN
13203.09
13203.18
Holmium tribromide hydrate ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Holmium tribromide hydrate
Purity: 99.99%
CAS No.: 223911-98-6
Molecular Formula: HoBr3.xH2O
Formula Weight: 404.66(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,4727
MDL No.: MFCD00209652
Formuła:
Br₃Ho·H₂O Temp. topnienia: 914 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00209652 Numer CAS: 223911-98-6 Numer WE (dawny EINECS): 237-524-6 Klasyfikacja Merck : 14,4727 |