amonu żelaza (III) siarczan dodekahydrat 99.0-101.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dostawca: VWR Chemicals
|
Uwaga
|
21094.233EA
195
PLN
21094.233
21094.290
21094.260
amonu żelaza (III) siarczan dodekahydrat 99.0-101.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
amonu żelaza (III) siarczan dodekahydrat
Formuła:
NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O Temp. Wrzenia: 230 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 39…41 °C Gęstość: 1,71 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150004 Numer CAS: 7783-83-7 Numer WE (dawny EINECS): 233-382-4 Klasyfikacja Merck : 12,00549 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | 99.0 - 101.0 % |
Insolubility in water | Max. 50 ppm |
Substances not precipitated by NH4OH | Max. 0.1 % |
Cl (Chloride) | Max. 10 ppm |
NO3 (Nitrate) | Max. 100 ppm |
Cu (Copper) | Max. 20 ppm |
Fe (II) (Iron) | Max. 10 ppm |
Mn (Manganese) | Max. 50 ppm |
Pb (Lead) | Max. 20 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 30 ppm |