amonu żelaza (III) siarczan dodekahydrat, EMSURE® do analizy, Supelco®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.03776.0500
1.03776.1000
1.03776.5000
1.03776.9050
1.03776.0500EA
212
PLN
1.03776.0500
1.03776.1000
1.03776.5000
1.03776.9050
amonu żelaza (III) siarczan dodekahydrat, EMSURE® do analizy, Supelco®
amonu żelaza (III) siarczan dodekahydrat
Formuła:
NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O Temp. Wrzenia: 230 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 39…41 °C Gęstość: 1,71 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150004 Numer CAS: 7783-83-7 Numer WE (dawny EINECS): 233-382-4 Klasyfikacja Merck : 12,00549 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (iodometric) | 99.0 - 102.0 % |
Insoluble matter | ≤ 0.005 % |
Chloride (Cl) | ≤ 0.0005 % |
Nitrate (NO₃) | ≤ 0.01 % |
Cu (Copper) | ≤ 0.001 % |
Fe II (Iron II) | ≤ 0.001 % |
Ca (Calcium) | ≤ 0.01 % |
K (Potassium) | ≤ 0.005 % |
Mg (Magnesium) | ≤ 0.001 % |
Mn (Manganese) | ≤ 0.005 % |
Na (Sodium) | ≤ 0.01 % |
Pb (Lead) | ≤ 0.0005 % |
Zn (Zinc) | ≤ 0.001 % |