Drukuj
amonu żelaza (III) siarczan dodekahydrat 98.5-102.0% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Alum iron, Ammonium iron sulphate dodecahydrate, Ferric ammonium sulphate dodecahydrate, Ammonium iron(III) sulphate dodecahydrate, Iron alum, Ammonium ferric sulphate dodecahydrate
39391.36 39391.A4
39391.36EA 458 PLN
39391.36 39391.A4
amonu żelaza (III) siarczan dodekahydrat 98.5-102.0% ACS
amonu żelaza (III) siarczan dodekahydrat
Purity: 98.5-102.0% CAS No.: 7783-83-7 Molecular Formula: H4FeNO8S2.12H2O Formula Weight: 482.18 (266.00anhy) Physical Form: Broken Crystals Density: 1.71 Appearance: Pale purple Odour: Odourless Melting Point: 39-41° Solubility: Freely soluble in water. Insoluble in alcohol Merck Reference: 14,521 MDL No.: MFCD00150004
In dyeing and printing textiles, as analytical lab reagent
Formuła: NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O
MW: 482.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 230
Temp. topnienia: 39…41 °C
Gęstość: 1.71
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150004
Numer CAS: 7783-83-7
Numer WE (dawny EINECS): 233-382-4
Klasyfikacja Merck : 14,521