amonu żelaza (III) siarczan dodekahydrat 99+% do analizy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
205885000
205880025
205880500
205881000
ACRO205885000EA
281
PLN
ACRO205885000
ACRO205880025
ACRO205880500
ACRO205881000
amonu żelaza (III) siarczan dodekahydrat 99+% do analizy
amonu żelaza (III) siarczan dodekahydrat
Formuła:
NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O Temp. Wrzenia: 230 °C (760 mmHg) Temp. topnienia: 39…41 °C Gęstość: 1,71 g/cm³ Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00150004 Numer CAS: 7783-83-7 Numer WE (dawny EINECS): 233-382-4 Klasyfikacja Merck : 12,00549 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Light purple-grey to violet Adhering powder or crystals |
Titration Iodometric | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤5 ppm |
Phosphate (PO4) | ≤20 ppm |
Copper (Cu) | ≤10 ppm |
Potassium (K) | ≤50 ppm |
Sodium (Na) | ≤100 ppm |
Zinc (Zn) | ≤10 ppm |
Ferrous iron (Fe 2+) | ≤10 ppm |