Drukuj
Siarczan amonowo-żelazawy(II) heksahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
F1543-1KG F1543-500G
SIALF1543-1KGEA 1120 PLN
SIALF1543-1KG SIALF1543-500G
Siarczan amonowo-żelazawy(II) heksahydrat, Sigma-Aldrich®
Siarczan amonowo-żelazawy(II) heksahydrat
Formuła: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
Temp. topnienia: 100 °C
Gęstość: 1,864 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150530
Numer CAS: 7783-85-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-151-8