Drukuj
Siarczan amonowo-żelazawy(II) heksahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Ferrous Ammonium sulphate Hexahydrate, di-Ammonium iron (II) sulphate hexahydrate, Ferrous ammonium sulphate hexahydrate, Ammonium iron(Ⅱ) sulphate hexahydrate, Ammonium ferrous sulphate hexahydrate, Ammonium iron(II) sulphate hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
203505-100G 203505-25G 203505-5G
SIAL203505-100GEA 2500 PLN
SIAL203505-100G SIAL203505-25G SIAL203505-5G
Siarczan amonowo-żelazawy(II) heksahydrat, Sigma-Aldrich®
Siarczan amonowo-żelazawy(II) heksahydrat
Formuła: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
MW: 392.14 g/mol
Temp. topnienia: 100
Gęstość: 1.864 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150530
Numer CAS: 7783-85-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-151-8