Siarczan amonowo-żelazawy(II) heksahydrat ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dostawca: VWR Chemicals
|
Uwaga
|
Synonim:
Ferrous Ammonium sulphate Hexahydrate, di-Ammonium iron (II) sulphate hexahydrate, Ferrous ammonium sulphate hexahydrate, Ammonium iron(Ⅱ) sulphate hexahydrate, Ammonium ferrous sulphate hexahydrate, Ammonium iron(II) sulphate hydrate
24257.236EA
449
PLN
24257.236
24257.293
24257.260
Siarczan amonowo-żelazawy(II) heksahydrat ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Siarczan amonowo-żelazawy(II) heksahydrat
Formuła:
(NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O MW: 392.14 g/mol Temp. topnienia: 110 °C Gęstość: 1.864 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150530 Numer CAS: 7783-85-9 Numer WE (dawny EINECS): 233-151-8 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 99.0 % |
pH (25°C; 5 %) | 3.0 - 5.0 |
Total P (Phosphorus) | Max. 30 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 10 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 10 ppm |
Cu (Copper) | Max. 10 ppm |
Fe (III) (Iron) | Max. 0.03 % |
K (Potassium) | Max. 50 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 50 ppm |
Mn (Manganese) | Max. 0,1 % |
Na (Sodium) | Max. 50 ppm |
Pb (Lead) | Max. 10 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 50 ppm |