Drukuj
Siarczan amonowo-żelazawy(II) heksahydrat ≥98.5%, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
24254.293EA 436 PLN
24254.293 24254.460
Siarczan amonowo-żelazawy(II) heksahydrat ≥98.5%, TECHNICAL
Siarczan amonowo-żelazawy(II) heksahydrat
Formuła: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
Temp. topnienia: 110 °C
Gęstość: 1,864 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150530
Numer CAS: 7783-85-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-151-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98.5 %