Siarczan amonowo-żelazawy(II) heksahydrat, EMSURE® do analizy, Supelco®
Dostawca: Merck
|
Uwaga
|
Synonim:
Ferrous Ammonium sulphate Hexahydrate, di-Ammonium iron (II) sulphate hexahydrate, Ferrous ammonium sulphate hexahydrate, Ammonium iron(Ⅱ) sulphate hexahydrate, Ammonium ferrous sulphate hexahydrate, Ammonium iron(II) sulphate hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.03792.0500
1.03792.1000
1.03792.5000
1.03792.9050
1.03792.0500EA
805
PLN
1.03792.0500
1.03792.1000
1.03792.5000
1.03792.9050
Siarczan amonowo-żelazawy(II) heksahydrat, EMSURE® do analizy, Supelco®
Siarczan amonowo-żelazawy(II) heksahydrat
Formuła:
(NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O MW: 392.14 g/mol Temp. topnienia: 100 Gęstość: 1.864 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150530 Numer CAS: 7783-85-9 Numer WE (dawny EINECS): 233-151-8 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (manganometric) | 99.0 - 101.5 % |
pH-value (5 %; water) | 3.0 - 5.0 |
Chloride (Cl) | ≤ 0.001 % |
Phosphate (PO₄) | ≤ 0.002 % |
Iron(III)-salts (Fe³⁺) | ≤ 0.02 % |
Ca (Calcium) | ≤ 0.002 % |
Cu (Copper) | ≤ 0.002 % |
K (Potassium) | ≤ 0.01 % |
Mg (Magnesium) | ≤ 0.01 % |
Mn (Manganese) | ≤ 0.05 % |
Na (Sodium) | ≤ 0.01 % |
Pb (Lead) | ≤ 0.001 % |
Zn (Zinc) | ≤ 0.003 % |