Siarczan amonowo-żelazawy(II) heksahydrat 98.5-101.5% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 98.5-101.5%
CAS No.: 7783-85-9
Molecular Formula: H8FeN2O8S2.6H2O
Formula Weight: 392.13 (284.04anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.864
Appearance: Pale bluish green
Odour: Odourless
Melting Point: ca 100° dec.
Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,521
MDL No.: MFCD00150530
Polymerization catalyst, photography
Formuła:
(NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O Gęstość: 1,864 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150530 Numer CAS: 7783-85-9 Numer WE (dawny EINECS): 233-382-4 Klasyfikacja Merck : 14,521 |