Drukuj
Siarczan amonowo-żelazawy(II) heksahydrat 99+% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Ferrous Ammonium sulphate Hexahydrate, di-Ammonium iron (II) sulphate hexahydrate, Ferrous ammonium sulphate hexahydrate, Ammonium iron(Ⅱ) sulphate hexahydrate, Ammonium ferrous sulphate hexahydrate, Ammonium iron(II) sulphate hydrate
201370010 201370250 201375000 201370050 201370251
ACRO201370010EA 423 PLN
ACRO201370010 ACRO201370250 ACRO201375000 ACRO201370050 ACRO201370251
Siarczan amonowo-żelazawy(II) heksahydrat 99+% for analysis
Siarczan amonowo-żelazawy(II) heksahydrat
Formuła: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
MW: 392.14 g/mol
Temp. topnienia: 100 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150530
Numer CAS: 7783-85-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-151-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light green Crystalline powder or crystals
Titration with KMnO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Phosphate (PO4) ≤30 ppm
Copper (Cu) ≤20 ppm
Manganese (Mn) ≤500 ppm
Zinc (Zn) ≤30 ppm
Ferric iron (Fe 3+) ≤200 ppm (May increase due to inherent oxidation on storage)