Drukuj
heptamolibdenian amonu tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
09878-100G 09878-25G 09878-500G
SIAL09878-100GEA 595 PLN
SIAL09878-100G SIAL09878-25G SIAL09878-500G
heptamolibdenian amonu tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
heptamolibdenian amonu tetrahydrat
Formuła: (NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
Gęstość: 2.498 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00167059
Numer CAS: 12054-85-2
Numer WE (dawny EINECS): 234-722-4
Klasyfikacja Merck : 13,00536