Drukuj
heptamolibdenian amonu tetrahydrat, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Hexaammonium heptamolybdate tetrahydrate, Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate, Ammonium molybdate tetrahydrate, Hexammonium heptamolybdate 4-hydrate, Molybdic acid ammonium salt tetrahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01180.0250 1.01180.1000
1.01180.0250EA 761 PLN
1.01180.0250 1.01180.1000
heptamolibdenian amonu tetrahydrat, Supelco®
heptamolibdenian amonu tetrahydrat
Formuła: (NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
MW: 1235.86 g/mol
Gęstość: 2.498 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00167059
Numer CAS: 12054-85-2
Numer WE (dawny EINECS): 234-722-4
Klasyfikacja Merck : 13,00536
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 400 g/l (20 °C)
Melting Point 90 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 1235.86 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Density 2.498 g/cm3 (20 °C)
pH 5.3 (50 g/l, H2O, 20 °C)