Drukuj
heptamolibdenian amonu tetrahydrat 99+% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
205851000 205855000 205850025
ACRO205851000EA 257 PLN
ACRO205851000 ACRO205855000 ACRO205850025
heptamolibdenian amonu tetrahydrat 99+% for analysis
heptamolibdenian amonu tetrahydrat
Formuła: (NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
Temp. topnienia: 190 °C
Gęstość: 2.49 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00167059
Numer CAS: 12054-85-2
Numer WE (dawny EINECS): 234-722-4
Klasyfikacja Merck : 13,00536
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm