Drukuj
Wodorotlenek tetrametyloamonu pentahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
T7505-100G T7505-25G T7505-5G
SIALT7505-100GEA 1340 PLN
SIALT7505-100G SIALT7505-25G SIALT7505-5G
Wodorotlenek tetrametyloamonu pentahydrat, Sigma-Aldrich®
Wodorotlenek tetrametyloamonu pentahydrat
Formuła: C₄H₁₃NO·5H₂O
MW: 181.23 g/mol
Temp. topnienia: 65…68 °C
Gęstość: 1.829 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00149566
Numer CAS: 10424-65-4
Numer WE (dawny EINECS): 200-882-9
Jednostka: 3423
ADR: 8 II