Drukuj
Wodorotlenek tetrametyloamonu pentahydrat 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
420530250 420531000 420530050 420535000
ACRO420530250EA 366 PLN
ACRO420530250 ACRO420531000 ACRO420530050 ACRO420535000
Wodorotlenek tetrametyloamonu pentahydrat 98%
Wodorotlenek tetrametyloamonu pentahydrat
Formuła: C₄H₁₃NO·5H₂O
MW: 181.23 g/mol
Temp. topnienia: 62…71 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149566
Numer CAS: 10424-65-4
Numer WE (dawny EINECS): 200-882-9
Jednostka: 3423
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 73 °C
Titration with HCl 97.5 to 103 %
Carbonate (CO3) ≤7500 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Sodium + Potassium (Na+K) ≤5 ppm
Impurity ≤0.1 % Halides (as Cl)