Drukuj
Wodorotlenek tetrametyloamonu pentahydrat 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
207520250 207521000 207525000
ACRO207520250EA 301 PLN
ACRO207520250 ACRO207521000 ACRO207525000
Wodorotlenek tetrametyloamonu pentahydrat 97%
Wodorotlenek tetrametyloamonu pentahydrat
Formuła: C₄H₁₃NO·5H₂O
MW: 181.23 g/mol
Temp. topnienia: 62…71 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149566
Numer CAS: 10424-65-4
Numer WE (dawny EINECS): 200-882-9
Jednostka: 3423
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Hygroscopic powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 73 °C
Titration with HCl ≥96.0 %