Tetraethylammonium chloride hydrate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Tetraethylammonium chloride monohydrate is used as pharmaceutical intermediate.
Purity: 98%
CAS No.: 68696-18-4
Molecular Formula: (CH3CH2)4NCl.H2O
Formula Weight: 183.72 (165.71anhy)
Melting Point: ca 110°
Beilstein Reference: 3563247
Merck Reference: 14,9200
MDL No.: MFCD00149992
Uwaga: Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
Formuła:
C₈H₂₀ClN·xH₂O Temp. topnienia: ∼ 110 °C Gęstość: 1,0801 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149992 Numer CAS: 56-34-8 Numer WE (dawny EINECS): 200-267-5 Klasyfikacja Merck : 14,9200 |