Drukuj
kaolin, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: China Clay, Hydrated aluminum silicate, Clay
K7375-500G K7375-1KG
SIALK7375-500GEA 287 PLN
SIALK7375-500G SIALK7375-1KG
kaolin, Sigma-Aldrich®
kaolin
Formuła: Al₂SiO₇·2H₂O
MW: 258.16 g/mol
Temp. topnienia: 1760
Gęstość: 0.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00062311
Numer CAS: 1332-58-7
Numer WE (dawny EINECS): 310-194-1
REACH: exempt
Klasyfikacja Merck : 13,05300