Drukuj
kaolin, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
60609-1KG 60609-25KG
SIAL60609-1KGEA 251 PLN
SIAL60609-1KG SIAL60609-25KG
kaolin, Sigma-Aldrich®
kaolin
Formuła: Al₂SiO₇·2H₂O
Temp. topnienia: 1760 °C
Gęstość: 0,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00062311
Numer CAS: 1332-58-7
Numer WE (dawny EINECS): 310-194-1
REACH: exempt
Klasyfikacja Merck : 13,05300